  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Klinikai diagnosztikai rendszerek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/58/20236858.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"43"
Rendezés:
Katalógus szám: (SUREHAA)
Gyártó:  SURESCREEN
Leírás:   Hair is an ideal medium to analyse alcohol use/abuse over a period of months. As the hair grows it records markers for alcohol that is present in the ...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (720-1342)
Gyártó:  SURESCREEN
Leírás:   Chlamydia is a common cause of sexually transmitted venereal infection. Complications of Chlamydia infection in women include cervicitis, urethritis, ...
UOM:  1 * 20 DB
Katalógus szám: (SUREGHCGBC)
Gyártó:  SURESCREEN
Leírás:   Human chorionic gonadotropin (hCG) is a glycoprotein hormone produced by the developing placenta shortly after fertilisation. In normal pregnancy, hCG...
UOM:  1 * 40 DB
Katalógus szám: (SUREHAK)
Gyártó:  SURESCREEN
Leírás:   This set contains all you need for preparing a hair sample.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (SUREMONO)
Gyártó:  SURESCREEN
Leírás:   Extremely accurate Point Of Care (POC) testing for screening out the need for laboratory testing in negative samples.
UOM:  1 * 20 DB
Katalógus szám: (720-1345)
Gyártó:  SURESCREEN
Leírás:   Rapid tests for the detection of faecal occult blood.
UOM:  1 * 25 DB
Katalógus szám: (SUREHA)
Gyártó:  SURESCREEN
Leírás:   Hair is an ideal medium to analyse drug abuse over a period of months. As the hair grows it records all the drugs that are in the body. Hair is easy t...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  SURESCREEN
Leírás:   These infectious disease tests are not CE classed, and are suitable for non-EU countries, or situations where CE marking is not required.
UOM:  1 * 40 DB
1 - 8  of 43
  1  2  3  4  5  6  Következő