  • Kritériumok
    • Raktáron (6)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Kanül
23  results were found
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/41/18945041.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"23"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  B. Braun
Leírás:   Venofix sets with puncture needle made of high-quality chromium-nickel steel and a micro-siliconised precision bevel.
Gyártó:  B. Braun
Leírás:   Venipuncture sets with manual mechanism to prevent from injuries and exposure to the contamination.
Gyártó:  B. Braun
Leírás:   Introcan Safety passive shielded cannulae with self-activating protection against needlestick injuries and related infections.
Katalógus szám: (BRAU4512383)
Gyártó:  B. Braun
Leírás:   Epidural anaesthesia needle with Tuohy-type bevel.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  B. Braun
Leírás:   Cannula, Surecan®, Tűtípus: G 22, fekete, 30 mm
Katalógus szám: (BRAU4190050)
Gyártó:  B. Braun
Leírás:   Aeration cannula maintains a bacteria-retentive venting of noncollapsing plastic containers.
UOM:  1 * 100 DB
Gyártó:  B. Braun
Leírás:   Vasofix Certo IV catheter with injection port. IV catheter material available in PU and FEP for low-pain, gentle insertion of catheter. Integrated inj...
Gyártó:  BECTON DICKINSON MEDICAL (SYRI
Leírás:   Blood collection sets consist of a needle and a multi-sample Luer adapter, connected by several length of tubing. A Safety-Lok protective shield reduc...
UOM:  1 * 50 DB
1 - 8  of 23
  1  2  3  Következő