  • Kritériumok
    • Raktáron (65)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "laboratoriumi-overallok"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"40"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Légáteresztő, polipropilén filcből (SPP) készülő könnyű overál, nem kritikus, poros munkakörnyezetekben használható.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polipropilén-filc anyagú overál, amely alkalmas alacsony kockázatú munkavégzéshez.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Tartós, antisztatikus overálok, melyek légáteresztő, lágy SMS anyagból készülnek. A préselt, három rétegű anyag rendkívül tartós és erős, mely védelme...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   PP-ből készülő, egyszerhasználatos overál nem veszélyes környezetben történő munkavégzéshez.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   These disposable overalls are made from non woven PP. Ideal for non critical applications in industrial, clinical or food processing environments.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Légáteresztő, polipropilén filcből (SPP) készülő könnyű overál, nem kritikus, poros munkakörnyezetekben használható.
Katalógus szám: (113-8104)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   These disposable overalls made from non woven PP provide protection against dust and dirt.
UOM:  1 * 50 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polipropilén-filc anyagú overál, amely alkalmas alacsony kockázatú munkavégzéshez.
1 - 8  of 40
  1  2  3  4  5  Következő