  • Kritériumok
    • Raktáron (239)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "laboratoriumi-koepenyek"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"52"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Többször használható női köpenyek, melyek 100% pamutból, vagy 65% poliészterből és 35% pamutból készülnek. Mindkét anyag erős, szakadásálló és tartós....
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A többször használható férfiköpenyek vagy 100% pamutból, vagy 65% poliészter/35% pamut keverékből készülnek. Mindkét anyag robusztus, tartós és a szak...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Többször használható köpenyek, melyek teljesítik a HACCP-előírásokat, ezért élelmiszeripari használatra is alkalmasak. A 65% poliészter és 35% pamut k...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Többrétegű, latexmentes, nem szövött (SMS) filc anyagú laborköpeny, amely nagy szakítószilárdságú, ugyanakkor puha, kényelmes és légáteresztő tulajdon...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Többször használható női és férfi köpenyek, melyek 63% poliészterből, 35% pamutból és 2% antisztatikus védelmet biztosító szénszálból készülnek. Az ös...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Egyszerhasználatos, nem szövött, SPP anyagból készülő köpeny.
Katalógus szám: (113-8265)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Egyszerhasználatos köpeny, kevert, 65% kis sűrűségű (LDPE) és 35% lineáris kis sűrűségű (LLDPE) polietilénből készül.
UOM:  1 * 100 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polipropilén-filcből (SPP) készülő, légáteresztő polietilén réteggel bevont VWR Advanced SPP laborköpeny.
1 - 8  of 52
  1  2  3  4  5  6  7  Következő