  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "biopszias-beagyazo-kazettak"
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/14/18709514.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"54"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A kazetták egyszerhasználatos hegesztett fedéllel rendelkeznek, szállítás 500 db kazettát tartalmazó adagolóban. Egy csomagban 3 doboz, egy dobozban 5...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Egyszerhasználatos fedéllel rendelkeznek, szállítás 500 db kazettát tartalmazó adagolóban. Egy csomagban 3 doboz, egy dobozban 500 db kazetta (összese...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A kazettákat adagolóba betöltve, nyomtatásra előkészítve szállítjuk. Egy csomag 2×1000 db kazettát és 2×1000 db fedelet tartalmaz.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Egy doboz 100 db kazettát tartalmaz.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A kazetta rozsdamentes acél fedéllel használható. Egy doboz 4000 kazettát tartalmaz, ömlesztett csomagolásban.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A kazetták egyszerhasználatos hegesztett fedéllel rendelkeznek, szállítás 500 db kazettát tartalmazó adagolóban. Egy csomagban 3 doboz, egy dobozban 5...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Szállítás 500 db kazettát tartalmazó adagolóban. Egy csomag 2 adagolót (összesen 1000 db kazettát) tartalmaz.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Acetal polymer. Suitable for holding and identifying tissue samples in processing, embedding and sectioning procedures. Suitable for stainless steel l...
1 - 8  of 54
  1  2  3  4  5  6  7  Következő