  • Kritériumok
    • Raktáron (12)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
magneses-keverok-oebbferohelyes
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/92/18989492.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Rendezés:
Gyártó:  IKA
Leírás:   Compact digital magnetic stirrers with 5, 10 or 15 stirring positions, designed for synchronous stirring and suitable for continuous operation. The we...
Gyártó:  2MAG
Leírás:   Ultra vékony mágneses keverők, hermetikus tömítésű rozsdamentes acél készülékházzal. Működési hőmérséklet max. 50° C.
Gyártó:  2MAG
Leírás:   Multi-position magnetic stirrers with hermetically sealed stainless steel housing which is water-, germ- and dust-proof. Suitable for shaking micotitr...
Gyártó:  TECHNE
Leírás:   [EN]MCS-104L BIOLOGICAL STIRRER 1 * 1 DB
Gyártó:  2MAG
Leírás:   Hermetikusan tömített rozsdamentes acél ház, víz-, csíra- és pormentes. Működési hőmérséklet az alap változatnál max. 50 °C, a HT típsnál max. 95 °C. ...
Gyártó:  2MAG
Leírás:   A keverők sejttenyészetek óvatos keveréséhez ajánlottak. Alkalmasak propelleres és gyolyós keverővel ellátott sejttenyésztő edényekhez. Víz-, csíra- é...
Gyártó:  VELP SCIENTIFIC
Leírás:   A mágneses keverő legfeljebb 6, maximálisan 85 mm átmérőjű főzőpohárban (MULTISTIRRER 6), vagy legfeljebb 15, maximálisan 64 mm átmérőjű főzőpohárban ...
Gyártó:  SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Leírás:   The programmable revolutionary 4-position MultiMagStir Genie provides low to high speed stirring and editable memory profiles.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 15
  1  2  Következő