  • Kritériumok
    • Raktáron (16)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Félálarcok
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
Rendezés:
Gyártó:  3M
Leírás:   Könnyű és kényelmes viselet. Az álarc puha, hipoallergén anyagból készülő arcrészből és központi kilégzőszelepből áll.
Katalógus szám: (MMMA7003)
Gyártó:  3M
Leírás:   The 7003 half mask is the larger sized mask in the 7000 half mask range.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  3M
Leírás:   Reusable, overmoulded, low profile designed masks offer a wide field of vision. They are compatible with 3M™ welding/grinding shields and low in maint...
Gyártó:  SCOTT SAFETY
Leírás:   Half mask Aviva2 is designed with a reflex face seal around the chin area that flexes with wearer movement. This flexibility makes Aviva mo...
Gyártó:  SCOTT SAFETY
Leírás:   The reusable half mask FM1 is designed with liquid silicone rubber face seal for exceptional comfort and fit. The low profile design of the mask makes...
Gyártó:  SCOTT SAFETY
Leírás:   Profile 60 is a twin filter premium half mask with liquid silicone rubber (LSR) facepiece, combining the comfort and flexibilty of silicone with durab...
Gyártó:  SCOTT SAFETY
Leírás:   Profile2 is an advanced twin filter half mask with odourless, lightweight TPE facepiece that combines comfort, protection and low through l...
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   Mask, reusable, Half mask, Valuair, Premier, Weight: 140 g, Méret: M
1 - 8  of 18
  1  2  3  Következő