  • Kritériumok
    • Raktáron (4)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Kompakt asztali inkubátorok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/58/18945058.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Az IL 10, 23 és a 56 típusú, digitális inkubátorok gazdaságos megoldást kínálnak mikrobiológiai vagy hematológiai alkalmazásokhoz. A hőmérséklet 0,1 °...
Katalógus szám: (705-1017)
Gyártó:  WTW
Leírás:   Maximum 12 db OxiTop® mintatartó üveghez, vagy 20 db Karlsruhe palackhoz alkalmas, átlátszó csuklópántos fedéllel ellátott asztali termosztáló doboz. ...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  THERMO BRAND
Leírás:   A Heratherm® Compact inkubátor ventilátoros légkeveréssel, és a Peltier elemes technológiának köszönhetően hűthető, így szobahőmérsékleten vagy az ala...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (LOVI56B000701)
Gyártó:  Lovibond Tintometer
Leírás:   The DI 10 incubator is designed for reliable incubation of bacteriological slides, on-site, in a laboratory or even while mobile in a car or van.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  STUART SCIENTIFIC
Leírás:   Constructed from clear Acrylic® polymer to give complete visibility of samples at all times. Each side panel has 2×10 mm Ø plugged ports for the intr...
Gyártó:  Binder
Leírás:   Kisméretű készülék, hidro-mechanikus, hőmérséklet szabályozással, analóg kijelzésű hőmérővel, forgatógombos beállítással, rutin inkubációs feladatokho...
Katalógus szám: (UVPA95-0358-02)
Gyártó:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Leírás:   This benchtop UV Incubator with stainless steel interior is designed to provide precise temperature control and uniformity throughout the chamber. Use...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (390-8533)
Gyártó:  GFL (GESELLSCH. FÜR LABORT.)
Leírás:   For thermostat control, heating and drying of test samples.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 9
  1  2  Következő 