  • Kritériumok
    • Raktáron (62)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "oentapado-padloszonyegek"
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/47/18945247.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polietilén (LDPE) fóliából készülő, 1,8 mm vastag, 30, vagy 60 rétegű bejárati szennyfogó szőnyegek, többek között tisztaterek védelmére. A szőnyegek ...
Gyártó:  Texwipe
Leírás:   Adhesive-coated contamination control mats capture particulates from foot-traffic and equipment wheels, providing the most effective dirt and dust rem...
Gyártó:  ERGOMAT
Leírás:   Ergomat Sticky Mats provide a fast, convenient, reliable way to clean shoe soles or other items before entering a clean and sanitary area. These signi...
UOM:  1 * 10 DB
Gyártó:  3M
Leírás:   [EN]MAT WHITE 60CMX1,15M 40 LAYERS 1 * 6 DB
Gyártó:  PURUS INTERNATIONAL, INC.
Leírás:   A choice of either 30 or 60 layer adhesive entrance mats are manufactured from low density polyethylene. The mats control contamination by removing de...
Gyártó:  Nitritex
Leírás:   Antibakteriális, ragadós, poliakrilát felületű, polietilén (low-density polyethylene) anyagú, lapokból álló tömbben készülő, Supatac™ tisztatéri szenn...
1 - 6  of 6