Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
padloszonyegek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/02/20236902.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"26"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polietilén (LDPE) fóliából készülő, 1,8 mm vastag, 30, vagy 60 rétegű bejárati szennyfogó szőnyegek, többek között tisztaterek védelmére. A szőnyegek ...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   ISO Class 5 besorolású tisztaterek követelményeinek megfelelő, poliuretán anyagú szőnyegek. Kétféle kialakítású: buborék-mintázatú (bubble) felület, m...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A kis sűrűségű poliuretánból készülő szőnyegek ergonomikus, fáradtságot csökkentő kialakításúak. A száraz, nem kritikus környezetre tervezett buborék-...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Permanent mats are installed to provide the highest level of cleanliness. The life of the mats strongly depend on the volume and degree of cleanliness...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Decontamination flooring b'mat uses a patented polymer to attract and retain over 98% of foot-borne and wheel-borne particles. Particles are naturally...
Katalógus szám: (SCTV108099)
Gyártó:  SCAT Europe
Leírás:   Anti-static mat, conductive. With ground cable (press stud connector).
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Texwipe
Leírás:   Adhesive-coated contamination control mats capture particulates from foot-traffic and equipment wheels, providing the most effective dirt and dust rem...
Gyártó:  ERGOMAT
Leírás:   The Ergomat Softline is made from nitrile rubber and is designed to increase comfort while reducing tripping hazards, body aches, quality issues, and ...
1 - 8  of 26
  1  2  3  4  Következő