  • Kritériumok
    • Raktáron (114)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "egylencses-szemuevegek"
https://hu-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/56/18709656.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"72"
Rendezés:
Katalógus szám: (111-0929)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Kis súlyú szemüveg víztiszta polikarbonát lencsével.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (111-1845)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Stylish protective eyewear combining fashion, fit and function.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (111-1844)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Extremely lightweight and modern safety eyewear with outstanding field of vision and exceptional protection.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (111-0932)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Biztonsági szemüveg, amely széles látóteret biztosító víztiszta polikarbonát lencsével és indirekt szellőzéssel készül.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (111-1842)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Wrap-around protective eyewear combining fashion, fit and function.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (111-0931)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Kis súlyú védőszemüveg víztiszta polikarbonát lencsével.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (111-1843)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Wrap-around, single lens safety glasses combining fashion, fit and function.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (111-1848)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Modern and stylish design glasses with sturdy polycarbonate frame.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 72
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Következő