  • Kritériumok
    • Raktáron (25)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "ketlencses-vedoszemueveg"
https://hu-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/60/18945160.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"37"
Rendezés:
Gyártó:  Bollé Safety
Leírás:   A szilárdság, védelem, dizájn, kényelem és kis súly miatt a Contour védőszemüveg egyedülálló típus.
Katalógus szám: (111-8215)
Gyártó:  UVEX
Leírás:   These metal dual lens spectacles provide clear visibility in all directions. The large lenses protect the whole eye area.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  UVEX
Leírás:   The dual lens safety glasses were designed to provide an all-round protection. Based on the model Skylite spectacle a conceptually simple, injection m...
Gyártó:  Bollé Safety
Leírás:   Univerzális védőszemüveg, amely rendkívül kényelmes viselet, köszönhetően a B-Flex alakmemória technológiának.
Gyártó:  UVEX
Leírás:   Classic model with excellent field of vision and an outstanding fit available in a range of sizes.
Gyártó:  UVEX
Leírás:   Sporty designed dual lens safety glasses with innovative lenses.
Gyártó:  Bollé Safety
Leírás:   Keskeny, attraktív kialakítású védőszemüveg, nikkelmentes fémkerettel és ívelt lencsékkel.
Gyártó:  Bollé Safety
Leírás:   Solis spectacles offer a wrap-around style with the benefits of development of modern materials.
1 - 8  of 37
  1  2  3  4  5  Következő