  • Kritériumok
    • Raktáron (16)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Biztonsági csizmák
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
Rendezés:
Gyártó:  ABEBA GMBH
Leírás:   PVC safety boots protect against increased exposure to liquids, damp and dirt.
Gyártó:  UVEX
Leírás:   Kiváló minőségű PVC biztonsági csizmák, melyek antisztatikusak és ellenállnak az olajoknak, a zsíroknak, az üzemanyagoknak, a savaknak, a lúgoknak és ...
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   Safety rigger boot made from full grain oiled water resistant leather with warm fleece lining and a nitrile stitched outsole (heat resistant up to 300...
Gyártó:  ELTEN GMBH
Leírás:   Safety boot
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   Oiled full grain leather upper and warm fleece lining with PU2D outsole injected (resistant to changes in temperature, abrasion, acids and alkalis in ...
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   Safety winter boots made from water resistant full grain leather and a dual-density PU foam sole.
Katalógus szám: (DALL6213413/43)
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   Full grain pigmented leather boots.
UOM:  1 * 1 PÁR
Gyártó:  Portwest Clothing
Leírás:   Anti-static and waterproof safety wellingtons are manufactured from PVC/nitrile upper with a PVC/nitrile sole, which is resistant to oils, fats, alkal...
1 - 8  of 34
  1  2  3  4  5  Következő