  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Gumidugók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/35/18709635.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"37"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Saint-Gobain
Leírás:   A dugók tökéletesen tömítenek még akkor is, ha a lezárandó csövek, vagy üveg-, fém-, illetve műanyag edények végei nem simák vagy nem egyenletesek. Át...
Gyártó:  Saint-Gobain
Leírás:   Természetes gumi, szürkéskék.
Gyártó:  Saint-Gobain
Leírás:   Fluorkaucsuk Viton®. Kitűnő kémiai ellenállóképesség, még nagy hőmérsékleten is.
Gyártó:  Saint-Gobain
Leírás:   Természetes gumi, szürkéskék.
Gyártó:  Saint-Gobain
Leírás:   Természetes gumi, szürkéskék. Nagyon rugalmas, tökéletesen tömít és jól tapad az edény falához.
Gyártó:  SciLabware
Leírás:   Stoppers are made from the pharmaceutical grade materials.
Gyártó:  Saint-Gobain
Leírás:   Conical natural grey-blue rubber stoppers with one hole.
Katalógus szám: (VERN462008)
Gyártó:  Saint-Gobain
Leírás:   Rubber stopper, szintelen
UOM:  1 * 2.500 DB
1 - 8  of 37
  1  2  3  4  5  Következő 