  • Kritériumok
    • Raktáron (3)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Asztali homogenizálók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/99/18989399.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"25"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  IKA
Leírás:   Állványra szerelhető, asztali típus, térfogat tartomány: 1 - 2000 ml. A T25 homogenizátor kiválóan használható például szennyvízminták homogenizálásáh...
Gyártó:  IKA
Leírás:   Univerzális, teljesen zárt rendszerű, hermetikusan záródó homogenizáló tartállyal rendelkező típus. Védelmet és biztonságot nyújt fertőző, mérgező és...
Gyártó:  IKA
Leírás:   Stand model, volume range 2 to 50 litres
Gyártó:  IKA
Leírás:   The LABOR-PILOT is a compact and multi-purpose inline laboratory dispersing machine. It is designed for solid-liquid mixing, homogenising, emulsifying...
Katalógus szám: (IKAAU078310)
Gyártó:  IKA
Leírás:   The magic LAB® is a unique and multi-functional small-scale laboratory machine. It is designed for mixing, dispersing, wet milling and incorporation o...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  IKA
Leírás:   Universal dispersing, stirring, homogenising and grinding system with hermetically sealable disposable sample tubes. The UTTD control provides protect...
Gyártó:  IKA
Leírás:   The high pressure homogenizer HPH is an inline dispersing machine for energy-efficient, continuous production of superfine emulsions. Compared to othe...
Katalógus szám: (431-0180)
Gyártó:  IKA
Leírás:   Stand model, volume range 250 to 30000 ml. Reproducible operation due to constant speed, even with changes in viscosities.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 25
  1  2  3  4  Következő 