  • Kritériumok
    • Raktáron (8)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Kézi homogenizátorok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/00/18989400.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A sejthomogenizáló pálcák és a mikrocsövek polibutilén-tereftalát (PBTP) műanyagból, Class 10 000, ISO Class 7, M5.5 besorolású tisztatérben készülnek...
Katalógus szám: (431-0109)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Hordozható vagy állványos típus, térfogat tartomány: 0,1 - 100 ml. Ergonomikus, könnyű súlyú, egyszerűen kezelhető hordozható homogenizátor. Ideális R...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (431-0179)
Gyártó:  IKA
Leírás:   Hordozható vagy állványra szerelhető típus, térfogat tartomány: 0,5 - 100 ml. A kiemelkedően nagy fordulatszám kis rotor átmérőnél is nagy kerületi se...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  KINEMATICA
Leírás:   Hordozható, térfogat tartomány: 0,1 - 250 ml. Jól használható diszpergáláshoz, homogenizáláshoz, extrakcióhoz, sejtroncsoláshoz, keveréshez, emulgeálá...
Gyártó:  STUART SCIENTIFIC
Leírás:   Homogeniser, Handheld, SHM1, Európai hálózati csatlakozó, Térfogat: 0,03 - 100 ml, Térfogat (víz esetén), ml: 0,3 - 100, Fordulatszám, /perc: 5000 - 35000, Szélesség × mélység × magasság, mm: 55×55×160, Tömeg, kg: 0,5
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (SCERSP749540-0000)
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   Stainless steel cordless drive unit. Pressure is 14.7 PSI
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   Cordless, handheld homogeniser features a simple push in or pull out pestle exchange and is ideal for thorough and faster processing of one or many sa...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 7  of 7