  • Kritériumok
    • Raktáron (5)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Automata transzmissziós koloriméterek
7  results were found
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/14/18944914.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Lovibond Tintometer
Leírás:   A spektrofotometriás színmérők optikailag tiszta minták színosztályozására szolgálnak. A készülékek az egyedi igényekhez igazíthatók, mivel további sk...
Gyártó:  Lovibond Tintometer
Leírás:   A transzmissziós színmérők elsősorban étkezési olajok, zsírok, vegyi anyagok, olajipari termékek, üzemanyagok és egyéb átlátszó folyadékok objektív sz...
Gyártó:  Lovibond Tintometer
Leírás:   Two spectrophotometric colorimeters that each include several of the popular scales that meet the requirements of objective colour analysis of oils, c...
Gyártó:  Lovibond Tintometer
Leírás:   The AF710-3 is a visual instrument used for colour grading of oils and fats.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Lovibond Tintometer
Leírás:   The Model F is a visual colorimeter designed to optimise the use of Lovibond® glass filters in order to express colourof the sample in terms of Lovibo...
Gyártó:  Lovibond Tintometer
Leírás:   The PFX995 spectrophotometers are top of the range, versatile instruments that offer comprehensive colour data requirements for either t...
Gyártó:  Lovibond Tintometer
Leírás:   Optical glass cell, 6 inch (~152,4 mm) path length, Mert: Lovibond® PFX and PFXi spectrophotometric colorimeters
1 - 7  of 7