  • Kritériumok
    • Raktáron (1)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
biztonsagi-tarolodobozok-beta-sugarzo-anyaghoz
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/39/18944939.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Átlátszó akril, vastagsága: 10 mm
UOM:  1 * 1 DB