  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Vattapálcák tárolócsövekben
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/76/18989876.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"7"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Swab in tube, Swabtube, with 10 ml brain heart infusion
Gyártó:  COPAN
Leírás:   Egyszerű mintavevő pálcák tárolócsőben. Az orvosi felhasználásra alkalmas, jó minőségű polipropilén garantálja, hogy a tárolócső nem mérgező és alacso...
Gyártó:  COPAN
Leírás:   Egyszerű mintavevő pálcák téphető csomagolásban.
Gyártó:  DELTALAB
Leírás:   Sterile dry swabs in impact resistant PP tubes.
Gyártó:  STERILIN
Leírás:   High quality medical grade swabs for easy transport and handling.
Gyártó:  GREINER BIO ONE
Leírás:   These swab tubes are suitable for taking non-human bacteriological, serological or cytological samples in veterinary research. They are also useful fo...
Katalógus szám: (BOET09.303.4101)
Gyártó:  BOETTGER, PAUL
Leírás:   Sterile aplicators in tube with blue HDPE screw closure.
UOM:  1 * 1.000 DB
1 - 7  of 7