  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
mintavevo-vattapalcak
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/40/18989940.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"18"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A mintavevő rendszer M40 Amiens gél táptalajt tartalmaz, amely szállítás közben javítja a visszanyerést és biztosítja még a legkényesebb mikroorganizm...
UOM:  1 * 50 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A különböző mintavevő pálcák baktérium minták gyűjtésére és szállítására szolgálnak. Többféle változatban, szállítócsővel és táptalajjal együtt kaphat...
Gyártó:  COPAN
Leírás:   Baktérium minták gyűjtésére és szállítására alkalmas mintavételi eszközök. Megfelelnek az orvosi eszközök legmagasabb osztályú besorolásának, így a CE...
Gyártó:  COPAN
Leírás:   A folyékony táplevest a cső alján levő szivacs tartalmazza. Mintavétel után egyszerűen helyezze a mintavevő pálcát a csőbe. A pálca vége a táplevessel...
Gyártó:  DELTALAB
Leírás:   Transport swabs in a tube.
Gyártó:  DELTALAB
Leírás:   The modified Stuart medium allows the conservation and transport of a large number of pathological microorganisms, such as Neisseria gonorrhoeae, Heam...
Katalógus szám: (DELT300297)
Gyártó:  DELTALAB
Leírás:   This viral transport medium preserves the specimen during transport to the laboratory.
UOM:  1 * 100 DB
Katalógus szám: (DELT300299)
Gyártó:  DELTALAB
Leírás:   Transport swab for Chlamydia. For cervical samples it is recommended to first use a dry swab to clear the cervical channel. The media maintains the sa...
UOM:  1 * 600 DB
1 - 8  of 18
  1  2  3  Következő