  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Biztonsági pajzsok
4  results were found
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/58/18989758.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   The stable transparent safety shield PC (thickness: 4,7 mm) is constructed of clear PC barrier and heavy steel base is coated with blue epoxy coating.
Katalógus szám: (113-2500)
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   These splash shields are designed to provide safety, comfort, flexibility and quality in a design that will adapt to your specific needs.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (113-2801)
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   PC/acetát lap mágneses talppal, átlátszó, vastagsága: 3 mm. Rugalmas karral ellátott, kényelmesen használható biztonsági védőpajzs mely könnyen elhel...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (KART571)
Gyártó:  KARTELL
Leírás:   PMMA protection shield, transparent, thickness: 5 mm, provides laboratory and healthcare personnel with facial protection from hazardous substances, a...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 4  of 4