  • Kritériumok
    • Raktáron (2)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Sugárzás elleni védőpajzsok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/01/18989701.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Átlátszó akril, vastagsága: 10 mm
Gyártó:  Nalgene
Leírás:   Átlátszó akril, vastagsága: 9 mm
Katalógus szám: (KART572)
Gyártó:  KARTELL
Leírás:   Acrylic protection shield, transparent, thickness: 9 mm
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (BELAF249760003)
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   Acrylic protection shield; transparent, thickness 9,5 mm
UOM:  1 * 1 DB
1 - 4  of 4