Szeretne újra bejelentkezni?
D-(+)-Galactosamine hydrochloride ≥98%, crystalline solid
Gyártó: Cayman Chemical
CAYM22981-1 CAYM22981-10 CAYM22981-25 CAYM22981-5
D-(+)-Galactosamine hydrochloride ≥98%, crystalline solid
D-Galactosamine is an amino sugar derivative of D-galactose. D-Galactosamine is hepatotoxic and is used, alone or in combination with LPS, as a model of liver failure in rodents.
Formula: C₆H₁₄ClNO₅
MW: 215,64
Storage Temperature: Fagyasztó
MDL Number: MFCD00135830
CAS Number: 1772-03-8
EINECS: 217-198-1
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Purity ≥98%
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség