  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "2-5-dichlor-3-pyridincarbonsaeure"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   2,5-DICHLORONICOTINIC ACID, 98% 1 * 1 g