  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "aluminium-hidroxid"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"4"
Rendezés:
Katalógus szám: (20980.364)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Alumínium hidroxid TECHNICAL
UOM:  1 * 5 kg
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Alumínium hidroxid
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Alumínium hidroxid
Gyártó:  Honeywell Chemicals
Leírás:   Alumínium hidroxid
1 - 4  of 4