  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Aluminium oxide, α-phase
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"8"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Aluminium oxide, α-phase ≥99.9% (metals basis)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Aluminium oxide, α-phase ≥99.95% (metals basis)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Aluminium oxide, α-phase ≥99.9% (metals basis)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Aluminium oxide, α-phase ≥99.99% (metals basis)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Aluminium oxide, α-phase trimodal, low surface area catalyst support
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Aluminium oxide, α-phase ≥99% (metals basis)
UOM:  1 * 100 g
Gyártó:  Honeywell Chemicals
Leírás:   Alumínium oxid ≥99% -100 mesh
UOM:  1 * 500 g
Katalógus szám: (PROOBCR-169)
Gyártó:  LGC Standards PROMOCHEM
Leírás:   Aluminium oxide, α-phase
UOM:  1 * 60 g
1 - 8  of 8