  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
2,7-Dinitro-9-fluorenone
3  results were found
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   2,7-Dinitro-9-fluorenone ≥97%
Katalógus szám: (PROOU-RNH-138)
Gyártó:  LGC Standards PROMOCHEM
Leírás:   2,7-Dinitro-9-fluorenone
UOM:  1 * 100 mg
Katalógus szám: (MOLEM12944437)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   2,7-Dinitro-9-fluorenone
UOM:  1 * 25 g