  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
1-Amino-9-fluorenone
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (ACRO103740010)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   1-Amino-9-fluorenone ≥97%
UOM:  1 * 1 g