  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
2,4-Dimethoxybenzenesulphonyl chloride
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   2,4-Dimethoxybenzenesulphonyl chloride ≥97%
UOM:  1 * 25 g