  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "fenetol"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"4"
Rendezés:
Katalógus szám: (27295.294)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Fenetol
UOM:  1 * 1 l
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Fenetol
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Fenetol
Katalógus szám: (MOLE42008230-500G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   Fenetol
UOM:  1 * 500 g
1 - 4  of 4