  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
3-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (B23849.03)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   3-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride ≥96%
UOM:  1 * 1 g