  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
3-Chlorosalicylic acid
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Katalógus szám: (ACRO334650010)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   3-Chlorosalicylic acid
UOM:  1 * 1 g
Katalógus szám: (MOLEM22382330)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   3-Chlorosalicylic acid
UOM:  1 * 1 g