  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
3,5-Dichlorosalicylic acid
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   3,5-Dichlorosalicylic acid ≥98%
Katalógus szám: (MOLE18351091-100G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   3,5-Dichlorosalicylic acid
UOM:  1 * 100 g