  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
5-Chloro-2-methoxybenzoic acid
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   5-Chloro-2-methoxybenzoic acid ≥99%
Katalógus szám: (ACRO393460050)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   5-Chloro-2-methoxybenzoic acid ≥99%
UOM:  1 * 5 g
Katalógus szám: (MOLE52004574-500G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   5-Chloro-2-methoxybenzoic acid
UOM:  1 * 500 g