  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "3-chlorbenzoesaeuremethylester"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Methyl 3-chlorobenzoate
Katalógus szám: (ACRO215590250)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Methyl 3-chlorobenzoate
UOM:  1 * 25 g