  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
2-Heptyn-1-ol
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   2-Heptyn-1-ol ≥97%
Katalógus szám: (ACRO387010010)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   2-Heptyn-1-ol ≥97%
UOM:  1 * 1 g