Szeretne újra bejelentkezni?
D(+)-Tyrosine ≥99%
Gyártó: Alfa Aesar
Purity: 99%
CAS No.: 556-02-5
Molecular Formula: C9H11NO3
Formula Weight: 181.19
Melting Point: 310-314°
Beilstein Reference: 2212157
Merck Reference: 14,9839
Optical Rotation: +11° (c=4 in 1N HCl)
MDL No.: MFCD00063073
Formula: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Boiling Pt: 351 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 285 °C
MDL Number: MFCD00063073
CAS Number: 556-02-5
EINECS: 209-112-6
Merck Index: 12,09970
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1 g A17709.03
25 g A17709.14
5 g A17709.06
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Melting point 310-314°
Formula weight 181.19
CAS szám 556-02-5
Tisztaság 99%
Molecular formula C9H11NO3
MDL No. MFCD00063073
Optical rotation +11° (c=4 in 1N HCl)
Merck reference 14,9839
Beilstein reference 2212157
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség