Szeretne újra bejelentkezni?
D-(+)-Tyrosine ≥98%
Gyártó: Acros Organics
Figyelem
Formula: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Boiling Pt: 351 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 285 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00063073
CAS Number: 556-02-5
EINECS: 209-112-6
Merck Index: 12,09970
Specifikációs teszt eredményei
Appearance White to off-white Powder or crystals
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Csomag típusa M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Glass bottle 10 g ACRO226910100
Glass bottle for solids 2,5 g ACRO226910025
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Melting point 310°C - 314°C
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség