  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
D-(+)-Tyrosine
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   D-(+)-Tyrosine ≥99%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   D-(+)-Tyrosine ≥98%
Katalógus szám: (MOLEM24028905)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   D-(+)-Tyrosine
UOM:  1 * 5 g