Szeretne újra bejelentkezni?
(S)-(+)-Hydratropic acid ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Boiling Pt: 264…266 °C
Melting Pt: 30…34 °C
Density: 1,100
Flash Pt: 148 °C (298 °F)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00063139
CAS Number: 7782-24-3
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1 g L08802.03
250 mg L08802.MD
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Melting point 30-34°
Formula weight 150.18
CAS szám 7782-24-3
Tisztaság 97%
Lobbanáspont 148°(298°F)
Molecular formula C9H10O2
MDL No. MFCD00063139
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség