Szeretne újra bejelentkezni?
(S)-(+)-Hydratropic acid ≥99%
Gyártó: Acros Organics
Figyelem
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Boiling Pt: 115°C (1mmHg)
Melting Pt: 30 - 31 °C
Density: 1,1
Flash Pt: >110°C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00063139
CAS Number: 7782-24-3
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Off-white Low melting solid
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Csomag típusa M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Glass bottle 1 g ACRO264650010
Glass bottle for solids 250 mg ACRO264652500
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Sűrűség 1.1
Melting point 29°C - 32°C
Lobbanáspont >110°C
Forráspont 115°C (1mmHg)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség