Szeretne újra bejelentkezni?
(S)-(+)-2-Phenylbutyric acid ≥70%
Gyártó: Alfa Aesar
Purity: 99%
CAS No.: 4286-15-1
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.5150
Boiling Point: 270-272°
Beilstein Reference: 2045208
Optical Rotation: +100° (c=5 in toluene)
MDL No.: MFCD00063164
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
CAS Number: 4286-15-1
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1 g L12754.03
5 g L12754.06
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Formula weight 164.20
CAS szám 4286-15-1
Lobbanáspont >110°(230°F)
Molecular formula C10H12O2
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség