Szeretne újra bejelentkezni?
(R)-(-)-Hydratropic acid
Gyártó: Molekula
Figyelem
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Boiling Pt: 257 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 29…32 °C
Density: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Hűtőszekrény
MDL Number: MFCD00063140
CAS Number: 7782-26-5
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
250 mg MOLEM45322857
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség