Szeretne újra bejelentkezni?
(R)-(-)-Hydratropic acid ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
Purity: 97%
CAS No.: 7782-26-5
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 148°(298°F)
Refractive Index: 1.5230
Melting Point: 32-34°
Boiling Point: 264-266°
Beilstein Reference: 2207688
Optical Rotation: -73° (c=1.6 in chloroform)
MDL No.: MFCD00063140
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Boiling Pt: 257 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 29 - 32 °C
Density: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Hűtőszekrény
CAS Number: 7782-26-5
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
0,25 g A17639.01
1 g A17639.03
5 g A17639.06
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Melting point 32-34°
Formula weight 150.18
CAS szám 7782-26-5
Tisztaság 97%
Refractive index 1.5230
Lobbanáspont 148°(298°F)
Forráspont 264-266°
Molecular formula C9H10O2
MDL No. MFCD00063140
Optical rotation -73° (c=1.6 in chloroform)
Beilstein reference 2207688
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség