Szeretne újra bejelentkezni?
(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid ≥99%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Boiling Pt: 270…272 °C
Density: 1,055
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00063165
CAS Number: 938-79-4
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1 g L09464.03
5 g L09464.06
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Formula weight 164.20
CAS szám 938-79-4
Tisztaság 99%
Lobbanáspont >110°(230°F)
Molecular formula C10H12O2
MDL No. MFCD00063165
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség