Szeretne újra bejelentkezni?
(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid ≥99%
Gyártó: Acros Organics
Figyelem
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Boiling Pt: 130 °C (3 mbar)
Density: 1,055
Flash Pt: 110 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00063165
CAS Number: 938-79-4
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Clear colorless Liquid
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Csomag típusa M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Glass bottle 1 g ACRO378520010
Glass bottle for solids 5 g ACRO378520050
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség