Szeretne újra bejelentkezni?
5-Hydroxy-L-tryptophan ≥99%
Gyártó: Acros Organics
Veszély
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₃
MW: 220,23 g/mol
Melting Pt: 273 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
CAS Number: 4350-09-8
EINECS: 224-411-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,04895
Specifikációs teszt eredményei
Appearance White to light beige to light grey Powder
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Csomag típusa M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Glass bottle 25 g ACRO148290250
Glass bottle for solids 1 g ACRO148290010
Glass bottle for solids 5 g ACRO148290050
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Melting point 270°C (D)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség