Szeretne újra bejelentkezni?
L(-)-Triptofán
Gyártó: US Biological
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Melting Pt: 290 °C
Density: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00064340
CAS Number: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
100 g USBIT9020-05-100
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség