Szeretne újra bejelentkezni?
L(-)-Triptofán ≥99% biokémiai célra
Gyártó: VWR Chemicals
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Melting Pt: 290 °C
Density: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00064340
CAS Number: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
UN: 0000
Merck Index: 12,09929
Specifikációs teszt eredményei
Assay Min. 99 %
Specific optical rotation (5 %; HCl 1 N) 1.5 - 2.5 °
Foreign amino acids Max. 0.3 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ninhydrin-positive substances (glycine) Max. 0.1 %
NH4 (Ammonium) Max. 100 ppm
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Csomag típusa M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Plastic bottle for solids 25 g 28821.131
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség