Szeretne újra bejelentkezni?
L(-)-Triptofán ≥99%, por
Gyártó: MP Biomedicals
L-Tryptophan is an amino acid precursor of serotonin and melatonin.
Chloride ≤0,05%
sulphate ≤0,03%
Iron ≤0,003%
It is used as a precursor to niacin, indole alkaloids and serotonin. It acts as an important intrinsic fluorescent probe, which finds to estimate the nature of microenvironment of the tryptophan.
It is used as a precursor to niacin, indole alkaloids and serotonin. It acts as an important intrinsic fluorescent probe, which finds to estimate the nature of microenvironment of the tryptophan.
Soluble in 1N HCl (10 mg/ml - clear, colourless solution).
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Melting Pt: 290 °C
Density: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00064340
CAS Number: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929
Specifikációs teszt eredményei
Synonyms L-2-amino-3-indolepropionic acid; Trp; W; (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid
Form White Powder
Storage Store at room temperature (15 to 30 °C)
Heavy Metals ≤0,0015%
Moisture Content ≤0,3%
Optical Rotation −30° ±10° (c=1, water)
pH 5,5 - 7,0 (1% aq soln)
Residue on Ignition ≤0,1%
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Csomag típusa M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Glass bottle for solids 25 g ICNA0210315125
Glass bottle for solids 5 g ICNA0210315105
Glass bottle for solids 100 g ICNA0210315180
Glass bottle for solids 1 kg ICNA0210315191
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség